CLS430599
Corning® tissue-culture treated culture dishes
D × H 150 mm × 25 mm
Synonim(y):
petri dish
Wybierz wielkość
1360,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1360,00 zł
Polecane produkty
Materiały
polystyrene
round
sterylność
sterile
opakowanie
sleeve of 5
producent / nazwa handlowa
Corning 430599
śr. × wys.
150 mm × 25 mm
powierzchnia
148 cm2
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Manufactured from optically clear virgin polystyrene
- Treated for optimal cell attachment
- Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
- Have stacking beads to aid in handling
- Lid is supplied with vents to provide consistent gas exchange
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)