Przejdź do
CLS3295
Corning® CellBIND® surface culture dishes
D × H 60 mm × 15 mm
Synonim(y):
cell culture flasks, tissue culture flasks
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
126 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1210,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121812
Material:
polystyrene , round
Sterility:
sterile; γ-irradiated
Manufacturer/tradename:
Corning 3295
Packaging:
sleeve of 7
1210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polystyrene , round
sterility
sterile; γ-irradiated
packaging
sleeve of 7
manufacturer/tradename
Corning 3295
D × H
60 mm × 15 mm
surface area
21 cm2
General description
  • Manufactured from optically-clear virgin polystyrene
  • Corning® CellBIND® surface treated for optimal cell attachment
  • Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
  • Have stacking beads to aid in handling
  • Supplied with vents to provide consistent gas exchange
Legal Information
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS430597CLS3294CLS430588
manufacturer/tradename
Corning 3295
manufacturer/tradename
Corning 430597
manufacturer/tradename
Corning 3294
manufacturer/tradename
Corning 430588
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile
material
polystyrene , round
material
polystyrene , round
material
polystyrene , round
material
polystyrene , round
D × H
60 mm × 15 mm
D × H
150 mm × 25 mm
D × H
35 mm × 10 mm
D × H
35 mm × 10 mm
surface area
21 cm2
surface area
148 cm2
surface area
8 cm2
surface area
8 cm2
packaging
sleeve of 7
packaging
sleeve of 5
packaging
sleeve of 10
packaging
sleeve of 20
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)