CLS430165
Corning® tissue-culture treated culture dishes
D × H 35 mm × 10 mm
Synonim(y):
petri dish
Wybierz wielkość
1670,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1670,00 zł
Polecane produkty
Materiały
polystyrene
round
sterylność
sterile
opakowanie
sleeve of 20
producent / nazwa handlowa
Corning 430165
śr. × wys.
35 mm × 10 mm
powierzchnia
8 cm2
Cechy i korzyści
- Manufactured from optically clear virgin polystyrene
- Treated for optimal cell attachment
- Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
- Have stacking beads to aid in handling
- Lid is supplied with vents to provide consistent gas exchange
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)