Kluczowe dokumenty
AFRC MAC 160
Reactivity: Anti-Cytokinin, plant, 93091001, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
Mouse x Rat Hybridoma
opakowanie
tube of 5 μg 93091001-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93091001-1VL
ImmunoDon
F344 rat spleen
Szpiczak
NS0
Reaktywność
Anti-Cytokinin, plant
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Mysz NS0 x śledziona szczura F344
Opis linii komórkowej
Przeciwciało jest skierowane przeciwko szeregowi cytokinin roślinnych, w tym izopentenyladenozyny, izopentenyladeniny i rybozydu benzyloadeniny.
Immunogen
Izopentenyladenozyna
Zastosowanie
Chromatografia immunopowinowactwa
Izotypem przeciwciała monoklonalnego wytwarzanego przez tę linię komórkową jest szczurze IgG2a.
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rutyna subkultury
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)