AFRC MAC 159
Reactivity: Anti-Isopentenyladenosine (2iPA), plant, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 93090999
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Mouse x Rat Hybridoma
opakowanie
tube of 5 μg 93090999-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93090999-1VL
ImmunoDon
F344 rat spleen
Szpiczak
NS0
Reaktywność
Anti- isopentenyladenosine (2iPA), plant
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Opis linii komórkowej
Przeciwciało jest skierowane przeciwko izopentenyloadenozynie. Ponadto reaguje z wieloma innymi cytokinami i związkami pokrewnymi.
Immunogen
koniugat 2iPA-BSA
Zastosowanie
Kwantyfikacja hormonów w tkankach roślinnych
pożywka hodowlana
DMEM + 2 mM glutaminy + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS).
Rutyna subkultury
Hodowle należy utrzymywać w zakresie 3-9 x 100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37 °C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)