Przejdź do
CAS9GEMP
Plazmid Cas9 Geminin
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106609
Promoter:
Promoter name: EF1-alpha
Reporter gene:
GFP
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
form
liquid
packaging
vial of 50 μL
concentration
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
application(s)
CRISPR
promoter
Promoter name: EF1-alpha
reporter gene
GFP
selection
ampicillin
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Ten produkt jest plazmidem ekspresyjnym, który wykorzystuje promotor EF1a do silnej przejściowej ekspresji fuzji Cas9-GFP-Geminina (EF1a-Cas9-GFP-Geminina), umożliwiając łatwą wizualizację udanej transfekcji. Plazmid ekspresyjny Cas9-Geminin jest jedną z części dwuczęściowego systemu CRISPR z indywidualnymi wektorami ekspresyjnymi Cas9-Geminin i gRNA.
Aby zamówić gRNA w dowolnym formacie kliknij tutaj.
Application
Genomika funkcjonalna/walidacja celu
  • Przeprowadzanie ukierunkowanej integracji za pośrednictwem HDR w wielu liniach komórkowych
  • Tworzenie linii komórkowych knock-in z promotorami, znacznikami fuzyjnymi lub reporterami zintegrowanymi z endogennymi genami
Biochem/physiol Actions
Systemy CRISPR/Cas są wykorzystywane przez bakterie i archeony do obrony przed inwazją wirusów i plazmidów. Niedawno system CRISPR/Cas typu II z bakterii Streptococcus pyogenes został zaprojektowany do funkcjonowania w systemach eukariotycznych przy użyciu dwóch składników molekularnych: pojedynczego białka Cas9 i niekodującego RNA (gRNA). Endonukleazę Cas9 można zaprogramować za pomocą pojedynczego gRNA, kierując dwuniciowe pęknięcie DNA (DSB) w pożądane miejsce genomu. Podobnie jak w przypadku DSB indukowanych przez nukleazy z palcem cynkowym (ZFN), komórka aktywuje następnie endogenne procesy naprawy DNA, albo niehomologiczne łączenie końców (NHEJ), albo naprawę ukierunkowaną homologicznie (HDR), aby wyleczyć docelowe DSB. Podczas gdy HDR jest nieobecny w G1, NHEJ jest aktywny przez cały cykl komórkowy i jest w dużej mierze preferowany w stosunku do HDR. W związku z tym HDR można zwiększyć poprzez bezpośrednią synchronizację ekspresji Cas9 z postępem cyklu komórkowego poprzez fuzję Cas9 z ludzką Gemininą (białko wyrażane w fazach S i G2). Białko fuzyjne Cas9-geminina reguluje następnie edycję genów poprzez promowanie naprawy w fazach S i G2, gdy zachodzi naprawa ukierunkowana homologicznie (HDR). Rezultatem jest tworzenie podwójnych pęknięć nici w komórkach, które są bardziej zdolne do włączenia sekwencji dawcy.
Features and Benefits
  • Wysoka specyficzność i aktywność
  • Zweryfikowana sekwencja
  • Gotowy do użycia oczyszczony plazmid DNA
Legal Information
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ESPCAS9GFPCAS9GFPVPFNCAS9P
promoter
Promoter name: EF1-alpha
promoter
-
promoter
-
promoter
Promoter name: CMV
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
reporter gene
GFP
reporter gene
-
reporter gene
GFP
reporter gene
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)