Przejdź do
V3254
Vitamin B12-Agarose
saline suspension
Synonim(y):
Cyanocobalamin-Agarose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2070,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12190000
NACRES:
NA.21
MDL number:
2070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
saline suspension
Quality Segment
extent of labeling
≥0.3 mg per mL
matrix
4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
carboxyl
matrix spacer
8 atoms
storage temp.
2-8°C
Physical form
Suspension in 0.5 M NaCl containing preservative
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C7013V6629V2876
form
saline suspension
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
matrix
4% beaded agarose
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
-
matrix
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
extent of labeling
≥0.3 mg per mL
extent of labeling
2-6 μmol per mL gel
extent of labeling
-
extent of labeling
-
matrix spacer
8 atoms
matrix spacer
1 atom
matrix spacer
-
matrix spacer
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)