Kluczowe dokumenty
C8630
DL-Cystine
Synonim(y):
(±)-3,3′-Dithiobis(2-aminopropionicacid)
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (TLC)
Postać
powder
kolor
white to off-white
mp
227 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
1 M HCl: soluble
ciąg SMILES
NC(CSSCC(N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)
Klucz InChI
LEVWYRKDKASIDU-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3