Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 528,00 zł |
Informacje o tej pozycji
528,00 zł
Nazwa produktu
D-Cystine, 98%
Quality Segment
assay
98%
optical activity
[α]20/D +212°, c = 1 in 1 M HCl
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
265 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@H](CSSC[C@@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m1/s1
InChI key
LEVWYRKDKASIDU-QWWZWVQMSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 97% | description - | description from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0% |
| assay 98% | assay 97% | assay - | assay 98.5-101.0% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 265 °C (dec.) (lit.) | mp 204 °C (dec.) (lit.) | mp 199-204 °C | mp - |
| optical activity [α]20/D +212°, c = 1 in 1 M HCl | optical activity [α]25/D −75°, c = 1 in 1 M NaOH | optical activity [α]22/D −191°, c = 1 in chloroform | optical activity - |
| application(s) peptide synthesis | application(s) cell analysis | application(s) - | application(s) peptide synthesis |
| reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability - | reaction suitability - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?