Przejdź do
B0560
(−)-Blebbistatin
≥98% (HPLC), solid, cell cycle inhibitor
Synonim(y):
1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydro-4-hydroxypyrrolo[2.3-b]-7-methylquinolin-4-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
496,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1940,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H16N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.33
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
496,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
(−)-Blebbistatin, solid, synthetic
Quality Segment
form
solid
solubility
DMSO: 5 mg/mL, chloroform: soluble(lit.), ethyl acetate: soluble(lit.), methanol: soluble(lit.), methylene chloride: soluble(lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccc2N=C3N(CC[C@@]3(O)C(=O)c2c1)c4ccccc4
InChI
1S/C18H16N2O2/c1-12-7-8-15-14(11-12)16(21)18(22)9-10-20(17(18)19-15)13-5-3-2-4-6-13/h2-8,11,22H,9-10H2,1H3/t18-/m1/s1
InChI key
LZAXPYOBKSJSEX-GOSISDBHSA-N
General description
(-)-Blebbistatin, a bioactive small molecule, is a selective inhibitor of skeletal muscle and non-muscle myosin II isoforms.[1]The mechanism of action of blebbistatin, a myosin II ATPase inhibitor, does not influence other members of the myosin superfamily, such as I, V, and X.Blebbistatin is highly light sensitive, and photobleaching can reverse its effect completely. Blebbistatin is a commonly used as excitation-contraction uncoupling agent in cardiovascular physiology. Blebbistatin controls the inhibitory effect of thrombin on intercellular Ca2+ wave propagation. Blebbistatin reduces cardiac contractility by stabilizing the OFF state of the thick filament.Blebbistatin’s selectivity and affinity for multiple class II myoisin make it an attractive candidate for use in cell motility research and muscle physiology.[1]
Application
(−)-Blebbistatin has been used to investigate the effect on cardiac contractility and effect of thrombin on actomyosin contractility
Biochem/physiol Actions
(-)-Blebbistatin is a cell cycle inhibitor; selective inhibitor of non-muscle myosin II.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
203390203391203895
BTS A potent inhibitor of Ca2+-stimulated myosin S1 ATPase (IC50 = ~ 5 µM) and reversibly blocks the gliding motility.
Sigma-Aldrich
203895
BTS
form
solid
form
solid
form
solid
form
crystalline solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, ethyl acetate: soluble(lit.), methylene chloride: soluble(lit.), chloroform: soluble(lit.), methanol: soluble(lit.)
solubility
methanol: 1.5 mg/mL, 100% DMSO: 100 mg/mL, 90% DMSO: 75 mg/mL
solubility
methanol: 1.5 mg/mL, 100% DMSO: 100 mg/mL, 90% DMSO: 75 mg/mL
solubility
DMSO: 200 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-Blebbistatin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)