Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 275,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 729,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
275,00 zł
Nazwa produktu
Chlorophyllin sodium copper salt,
form
powder
Quality Segment
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
black, green to very dark green
solubility
H2O: 100 mg/mL, dark green
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].CCc1c(C)c2cc3c(C=C)c(C)c4cc5nc(C(CCC([O-])=O)C5C)c(CC([O-])=O)c6c(C([O-])=O)c(C)c(cc1n2)n6[Cu]n34
InChI
1S/C34H36N4O6.Cu.3Na/c1-7-19-15(3)23-12-25-17(5)21(9-10-29(39)40)32(37-25)22(11-30(41)42)33-31(34(43)44)18(6)26(38-33)14-28-20(8-2)16(4)24(36-28)13-27(19)35-23;;;;/h7,12-14,17,21H,1,8-11H2,2-6H3,(H5,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44);;;;/q;+2;3*+1/p-5
InChI key
HWDGVJUIHRPKFR-UHFFFAOYSA-I
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - | technique(s) titration: 90% using HCLO4 (Dry Basis) | technique(s) titration: suitable |
| color black, green to very dark green | color - | color white to beige | color white to light yellow |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) pharmaceutical | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| form powder | form - | form powder | form powder |
| solubility H2O: 100 mg/mL, dark green | solubility - | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility 0.5% sodium bicarbonate: 50 mg/mL |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?