Przejdź do
C1900
Protoporphyrin IX cobalt chloride
powder
Synonim(y):
Cobaltic protoporphyrin IX chloride
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C34H32CoN4O4Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
655.03
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
1630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Protoporphyrin IX cobalt chloride,
form
powder
Quality Segment
reaction suitability
core: cobalt, reagent type: catalyst
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1c(CCC(O)=O)c2cc3c(CCC(O)=O)c(C)c4cc5nc(cc6c(C=C)c(C)c(cc1n2)n6[Co](Cl)n34)c(C)c5C=C
InChI
1S/C34H34N4O4.ClH.Co/c1-7-21-17(3)25-13-26-19(5)23(9-11-33(39)40)31(37-26)16-32-24(10-12-34(41)42)20(6)28(38-32)15-30-22(8-2)18(4)27(36-30)14-29(21)35-25;;/h7-8,13-16H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H4,35,36,37,38,39,40,41,42);1H;/q;;+3/p-3/b25-13-,26-13-,27-14-,28-15-,29-14-,30-15-,31-16-,32-16-;;
InChI key
WWNXKQFLDNSNDN-HXFTUNQESA-K
Application
Reactant involved in studies of:
  • Enzyme models of hCBS heme group function
  • Electrocatalytic reduction of oxygen at electropolymerized films of porphyrins
  • Electrochemical redox behavior
  • Nitrogen(II) oxide coordination by metal porphyrins
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
60811727970262676
reaction suitability
core: cobalt, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: cobalt, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: cobalt, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: cobalt, reagent type: catalyst
form
powder
form
solid
form
powder
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)