Przejdź do
8.00420
3-aminofenol
for synthesis
Synonim(y):
3-Aminophenol, 3-Hydroxyaniline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
121,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
257,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
917,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
17 930,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
3-(NH2)C6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
109.13
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
209-711-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
solid
121,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
solid
autoignition temp.
>600 °C
potency
924 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
164 °C/15 hPa
mp
122 °C
transition temp
flash point 178 °C
solubility
26 g/L
density
0.99 g/cm3 at 25 °C
bulk density
700 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Nc1cc(ccc1)O
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H,7H2
InChI key
CWLKGDAVCFYWJK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 120 °C
Melting range (upper value): ≤ 123 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.00421D144002711586
solubility
26 g/L
solubility
16 g/L
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
bp
164 °C/15 hPa
bp
284 °C/1013 hPa (decomposition)
bp
-
bp
-
form
solid
form
solid
form
crystals
form
crystals
density
0.99 g/cm3 at 25 °C
density
-
density
-
density
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-aminofenol
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
800420905004022536358802
800420000504022536358772
800420025004022536358789
800420100004022536358796