Przejdź do
SML1707
Temoporfin
≥90% (HPLC)
Synonim(y):
3,3′,3′′,3′′′-(7,8-Dihydro-21H,23H-porphine-5,10,15,20-tetrayl)tetrakis-phenol, 5,10,15,20-Tetra(m-hydroxyphenyl)chlorin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
714,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2290,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H32N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
680.75
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
714,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
dark brown to black
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C44H32N4O4/c49-29-9-1-5-25(21-29)41-33-13-15-35(45-33)42(26-6-2-10-30(50)22-26)37-17-19-39(47-37)44(28-8-4-12-32(52)24-28)40-20-18-38(48-40)43(36-16-14-34(41)46-36)27-7-3-11-31(51)23-27/h1-17,19,21-24,46-47,49-52H,18,20H2
InChI key
LYPFDBRUNKHDGX-UHFFFAOYSA-N
General description
Temoporfin/(tetra[m-hydroxyphenyl]chlorin, m-THPC), is a hydrophobic second-generation photosensitizer. It is used in the palliative treatment of patients with advanced head and neck cancer by photodynamic therapy.
Biochem/physiol Actions
Temoporfin is a photosensitizer for the photodynamic therapy.
Temoporfin is a photosensitizer for the photodynamic therapy. Temoporfin has been used clinically to treat advanced head and neck squamous cell carcinoma, and is being investigated for use in several other cancers.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
61356088071341492
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (TLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥95% (TLC)
form
powder
form
solid
form
crystals
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
dichloromethane: soluble
solubility
water: soluble
color
dark brown to black
color
purple
color
-
color
dark brown
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)