Merck
C4478
Sigma-Aldrich
S-Gal®/LB Agar Blend
reagent for selection of recombinant bacterial clones
Synonim(y):
Mieszanka agaru
Wybierz wielkość
500 ML
432,00 zł
6 X 500 ML
1730,00 zł
432,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 ML
432,00 zł
6 X 500 ML
1730,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106200
NACRES:
NA.85
432,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
klasa czystości
Molecular Biology
for molecular biology
sterylność
non-sterile
Formularz
powder
metody
microbiological culture: suitable
przydatność
suitable for β-galactosidase test
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
S-Gal® (sól sodowa) jest autoklawowalnym, rozpuszczalnym w wodzie, chromogennym substratem dla β-galaktozydazy, stosowanym do określania obecności lub braku sklonowanej wstawki DNA w bakteriach rosnących na płytkach agarowych. S-gal® został zaprojektowany w celu zastąpienia X-Gal w niebiesko-białej selekcji rekombinowanych kolonii bakteryjnych z fenotypem lac+.
Zastosowanie
Nadaje się do selekcji rekombinowanych kolonii bakteryjnych z fenotypem lac+. S-Gal® (sól sodowa) jest rozpuszczalny w wodzie, autoklawowalny i może być dodawany do bulionu bakteryjnego zawierającego agar przed autoklawowaniem.
S-Gal®/LB Agar Blend został użyty do identyfikacji rekombinowanych kolonii bakteryjnych.[1][2][3]
Cechy i korzyści
  • Bardziej intensywny kontrast kolorów niż X-gal
  • Rozpuszczalny w wodzie i autoklawowalny dla najłatwiejszego użycia
  • Wygodny, wstępnie zmieszany nośnik
Komponenty
Ingredients (g/L)
Tryptone, 10
Yeast extract, 5
Sodium chloride, 10
Agar, 12
S-Gal, 0.3
Ferric ammonium citrate, 0.5
IPTG, 0.03
Zasada
Kiedy S-Gal® jest rozszczepiany przez β-galaktozydazę, powstały produkt chelatuje jony żelaza, tworząc czarny, nierozpuszczalny osad. Kolonie Lac+ hodowane w obecności S-Gal® i jonów żelaza zmieniają kolor na intensywnie czarny, pozwalając na łatwe rozróżnienie kolonii lac+ i lac-.
Uwaga dotycząca przygotowania
Zawiesić zawartość jednego opakowania w 500 ml wody destylowanej lub dejonizowanej. Sterylizować w autoklawie przez 15 do 20 minut w temperaturze 121-124°C. W przypadku mikrofalówki podgrzać zawieszoną mieszaninę do początkowego wrzenia. Dobrze wymieszać. Podgrzewać w krótkich odstępach czasu, mieszając, aż składnik agarowy znajdzie się w roztworze. Nie dopuszczać do wrzenia przez dłuższy czas. Antybiotyki należy dodawać po autoklawowaniu lub mikrofalowaniu, po schłodzeniu do temperatury 48-52°C.
Inne uwagi
Jon żelazowy lub Fe3+ jest wymagany do rozwoju koloru i musi być dodany do każdego preparatu S-Gal®
. Pożywka przygotowana z S-Gal® jest umiarkowanie ciemna ze względu na obecność cytrynianu żelazowo-amonowego. To ciemniejsze tło często zapewnia lepszy kontrast do automatycznego liczenia lub izolacji kolonii.
Informacje prawne
S-GAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
John Kelly et al.
Journal of bacteriology, 188(7), 2427-2434 (2006-03-21)
In eukaryotes, N-linked protein glycosylation is a universal modification involving addition of preformed oligosaccharides to select Asn-Xaa-Ser/Thr motifs and influencing multiple biological events. We recently demonstrated that Campylobacter jejuni is the first member of the Bacteria to possess an N-linked
Paola Jurado et al.
Molecular microbiology, 60(5), 1218-1227 (2006-05-13)
The identification of single-chain antibodies (scFvs) that interfere in vivo with the building of the complex that activate the prokaryotic, sigma54-dependent promoter Pu of the catabolic TOL plasmid pWW0 is reported. To this end, a phage M13 library of scFvs
LifeScience Quarterly: A superior dye to X-gal for clonal selection.
Heuermann, K. and Cosgrove, J.
Sigma data, 2(2), 2-4 (2001)
Differential expression of alphaB-crystallin and Hsp27-1 in anaplastic thyroid carcinomas because of tumor-specific alphaB-crystallin gene (CRYAB) silencing
Mineva I, et al.
Cell Stress & Chaperones, 10(3), 171-171 (2005)
N Martin Young et al.
The Journal of biological chemistry, 277(45), 42530-42539 (2002-08-21)
Mass spectrometry investigations of partially purified Campylobacter jejuni protein PEB3 showed it to be partially modified with an Asn-linked glycan with a mass of 1406 Da and composed of one hexose, five N-acetylhexosamines and a species of mass 228 Da