Kluczowe dokumenty
BAF369401000
Bel-Art® Earth Friendly Spoon
Long Handle, capacity 1/4 tsp
Synonim(y):
łyżka do pobierania próbek
Wybierz wielkość
10 EA
118,00 zł
118,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
118,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
118,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
(PLA (polylactic acid) resin )
natural
opakowanie
package of 10
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F36940-1000
Długość
7 in.
pojemność
1/4 tsp
Opis ogólny
Łyżeczki do pobierania próbek z żywicy PLA (kwasu polimlekowego) mają mniejszy wpływ na środowisko. Produkcja PLA w 100% na bazie roślin przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i zużywa mniej nieodnawialnej energii od źródła do żywicy niż jej odpowiedniki na bazie ropy naftowej, a wykorzystywane rośliny są corocznie odnawialnym zasobem. Opcje utylizacji obejmują kompostowanie przemysłowe w celu biodegradacji, spalanie, recykling i składowanie. Aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego, należy używać oddzielnej łyżki do każdego pobieranego materiału.
Cechy i korzyści
Ekologiczna alternatywa dla narzędzi do pobierania próbek na bazie ropy naftowej; pomaga osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju
Porównywalna wytrzymałość i trwałość do narzędzi do pobierania próbek z polistyrenu, polipropylenu i innych żywic plastikowych
Inne uwagi
Długi uchwyt, 17,8 cm (7"), pomaga zapobiegać kontaktowi z próbkowanym materiałem podczas sięgania do butelek, słoików i innych ograniczonych przestrzeni
Krawędź każdej miski ma płaską krawędź, aby pomóc w dokładnym zbieraniu i odmierzaniu małych ilości.
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)