Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
BAH369020010
SP Bel-Art® Sterileware Sampling Scoop with Handle
white polystyrene, nominal capacity 60 mL (2 oz), sterile, pack of 10 ea (individually wrapped)
Synonim(y):
miarka kolekcji
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Materiały
white polystyrene
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 10 ea (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H36902-0010
wys. × dł. × szer.
1.125 in. (29 mm) × 8.0625 in. (205 mm) × 1.625 in. (41 mm)
bowl H × L × W
1.125 in. (29 mm) × 3.0625 in. (78 mm) × 1.625 in. (41 mm)
dł. rączki
5 in. (12.7 cm)
pojemność nominalna
60 mL (2 oz)
Opis ogólny
Łyżki Sterileware mają idealny kształt i rozmiar do pobierania próbek, zwłaszcza z pojemników z szeroką szyjką. Zaprojektowane z myślą o różnych pojemnościach, te jednoczęściowe sterylne miarki są formowane z wysokoudarowego tworzywa polistyrenowego.
Cechy i korzyści
  • Łyżki do pobierania próbek o pojemności 2 uncji i 4 uncji mają długi uchwyt, który zwiększa odległość między dłonią a próbką.
  • Po umieszczeniu na płaskiej powierzchni pozostają w pozycji pionowej; mogą być używane jako łódki do ważenia
  • Sterylny polistyren klasy FDA, bezpieczny dla żywności, leków i kosmetyków
  • Pakowane pojedynczo, sterylizowane promieniami gamma, z oznaczeniem partii umożliwiającym dokładne śledzenie partii.
Uwaga: Sterylizowane produkty nie podlegają zwrotowi. Te czerpaki do pobierania próbek są przeznaczone do pobierania próbek z większego źródła. Pojemność/objętość jest szacowana i nie jest przeznaczona do pobierania próbek o dokładnej masie/objętości. Podane objętości reprezentują typowe próbki.
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)