Kluczowe dokumenty
Z549768
Sigma-Aldrich
Aldrich® stirring rods
diam. × H 4 mm × 200 mm
Wybierz wielkość
12 EA
326,00 zł
326,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
12 EA
326,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
326,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
śr. × wys.
4 mm × 200 mm
Opis ogólny
Features smooth, fire-polished ends for easy and safe handling.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)