Przejdź do
Z742387
Levgo® smartSpatula® disposable PP laboratory spatula
L 210 mm, white, standard, sterile (EtO), endotoxin free (non-pyrogenic)
Synonim(y):
disposable spatula, endotoxin free spatula, microspatula, Levgo 17271, micro lab spoon
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
500 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3840,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122403
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polypropylene , white
sterility
sterile (EtO)
feature
endotoxin free (non-pyrogenic)
packaging
pack of 100 ea, case of 500 ea
manufacturer/tradename
LevGo Inc 17271
L
210 mm
General description
Versatile Double-ended polypropylene tool that can scoop, scrape, spoon, stir, collect, transfer, handle or manipulate a variety of chemicals and biological materials.
LevGo spatulas are widely used in commercial, university, diagnostic and pharmaceutical labs worldwide as well as by compounding pharmacists to produce customized medications.
Features and Benefits
  • The V design at the neck of the disposable lab spatula is a trademark of LevGo, Inc.
  • No Searching, washing or contamination.
  • 100% Polypropylene is autoclavable and resistant to dilute acids and bases.
  • Polypropylene will not shatter after exposure to liquid nitrogen frozen samples.
  • Hollow core uses less plastic than other spatulas and minimizes heat or cold transfer.
  • Sustainability – LevGo plants a tree for every case sold.
Legal Information
US Patent 8,709,362
LevGo is a registered trademark of LevGo Inc.
smartSpatula is a registered trademark of LevGo, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z560049Z677787Z560030
description
L 210 mm, white, standard, sterile (EtO), endotoxin free (non-pyrogenic)
description
L 210 mm, white, standard
description
L 210 mm, white, standard, sterile (EtO)
description
L 210 mm, blue, standard
manufacturer/tradename
LevGo Inc 17271
manufacturer/tradename
LevGo Inc 17221
manufacturer/tradename
LevGo Inc 17251
manufacturer/tradename
LevGo Inc 17211
material
polypropylene , white
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
packaging
pack of 100 ea, case of 500 ea
packaging
case of 7500 ea, pack of 300 ea
packaging
case of 500 ea, pack of 100 ea
packaging
case of 7500 ea, pack of 300 ea
sterility
sterile (EtO)
sterility
-
sterility
sterile (EtO)
sterility
-
feature
endotoxin free (non-pyrogenic)
feature
-
feature
-
feature
-
L
210 mm
L
210 mm
L
210 mm
L
210 mm
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)