Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
BAF369410003
SP Bel-Art® Sterileware Teaspoon Style Sampling Spoon
white polystyrene, nominal capacity 3 mL (0.1 oz), handle L 13.7 cm (5.375 in.), sterile, pack of 100 ea (individually wrapped)
Synonim(y):
Lab Scoop, narzędzie dozujące, łyżka
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Materiały
white polystyrene
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 100 ea (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F36941-0003
bowl H × L × W
0.25 in. (5 mm) × 1.5 in. (36 mm) × 1 in. (25 mm)
dł. rączki
13.7 cm (5.375 in.)
pojemność nominalna
3 mL (0.1 oz)
Opis ogólny
Te sterylne łyżeczki są używane przez firmy farmaceutyczne, spożywcze, kosmetyczne i chemiczne do szybkiego i wydajnego pobierania próbek powierzchniowych proszków i granulatów.
Cechy i korzyści
  • Długi uchwyt sięga do słoików, butelek i innych ograniczonych przestrzeni
  • Może być również używany do dozowania małych ilości
  • Wykonane z materiałów zgodnych z wymogami FDA i UE; bezpieczne dla żywności, leków i kosmetyków
  • Łyżki z wysokoudarowego polistyrenu (HIPS) zgrzewane w indywidualnych torebkach polietylenowych
  • Sterylizowane promieniowaniem gamma (SAL 10^-6)
  • Gotowe do jednorazowego użycia i utylizacji
  • Oznaczenie partii dla dokładnego śledzenia
Uwaga: Sterylizowane produkty nie podlegają zwrotowi.
Te łyżki do pobierania próbek są przeznaczone do pobierania próbek z większych źródeł. Pojemność/objętość jest szacunkowa i nie jest przeznaczona do pobierania próbek o dokładnej masie/objętości. Podane objętości reprezentują typowe próbki.
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)