Kluczowe dokumenty
Z675458
Sterile economy sample spoon
2.5 mL
Synonim(y):
narzędzie dozujące
Wybierz wielkość
100 EA
774,00 zł
774,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
774,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
774,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
PS
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F36740-00002
Opis ogólny
Moulded of lightweight and rigid, white high impact polystyrene. Individually packaged sterile spoons for one time use packed 100 per box.
  • Use to collect specific volumes of dry or liquid materials
  • Remains upright when filled or empty for use as a weighing boat
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)