Merck
B8010
Sigma-Aldrich
Brassidic acid
~98%, crystalline
Synonim(y):
trans-13-Docosenoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H42O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.57
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
~98%
Formularz
crystalline
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(O)=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)