Przejdź do
200174
2-Bromo-6-methoxynaphthalene
97%
Synonim(y):
2-Bromo-6-methoxynaphthalene, 2-Methoxy-6-bromonaphthalene, 6-Bromo-2-methoxynaphthalene, 6-Methoxy-2-bromonaphthalene, 6-Methoxynaphth-2-yl bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
408,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1390,00 zł
1181,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC10H6OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.09
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
225-837-0
Beilstein/REAXYS Number:
2043874
MDL number:
Assay:
97%
408,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
mp
106-109 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
COc1ccc2cc(Br)ccc2c1
InChI
1S/C11H9BrO/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11/h2-7H,1H3
InChI key
AYFJBMBVXWNYLT-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Bromo-6-methoxynaphthalene was used in the synthesis of nabumetone [4-(6-methoxy-2-naphthalenyl)-2-butanone] by Heck reaction.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07503PHR2524CDS008614
description
97%
description
pharmaceutical impurity standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
AldrichCPR
assay
97%
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
mp
106-109 °C (lit.)
mp
106-109 °C (lit.)
mp
106-109 °C (lit.)
mp
-
functional group
bromo
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromo-6-methoxynaphthalene
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)