Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 764,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H3BrN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.98
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
764,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.580
density
1.757 g/mL at 25 °C
functional group
bromo
storage temp.
−20°C
SMILES string
Brc1cnccn1
InChI
1S/C4H3BrN2/c5-4-3-6-1-2-7-4/h1-3H
InChI key
WGFCNCNTGOFBBF-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 97% | description AldrichCPR |
| assay 97% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
| form liquid | form solid |
| refractive index n20/D 1.580 | refractive index - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - |
| density 1.757 g/mL at 25 °C | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromopyrazine
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
198.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
92.2 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?