Merck
B5507
Sigma-Aldrich
Bleomycin sulfate from Streptomyces verticillus
crystalline, 1.5-2.0 U/mg
Synonim(y):
Blenoxane, Bleo, Blexane
Wybierz wielkość
15 UNITS
4050,00 zł
4050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
15 UNITS
4050,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
4050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
crystalline
aktywność właściwa
1.5-2.0 U/mg
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
H2O: 20 mg/mL
ślady kationów
Cu: ≤0.10%
spektrum działania antybiotyku
fungi
Tryb działania
DNA synthesis | interferes
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[O-]S([O-])(=O)=O.C[C@@H](O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](NC(=O)c1nc(nc(N)c1C)[C@H](CC(N)=O)NC[C@H](N)C(N)=O)[C@@H](O[C@@H]2O[C@@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H](OC(N)=O)[C@@H]3O)c4c[nH]cn4)C(=O)NCCc5nc(cs5)-c6ncc(s6)C(=O)NCCC[S+](C)C.C[C@@H](O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](NC(=O)c7nc(nc(N)c7C)[C@H](CC(N)=O)NC[C@H](N)C(N)=O)[C@@H](O[C@@H]8O[C@@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]8O[C@@H]9O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H](OC(N)=O)[C@@H]9O)c%10c[nH]cn%10)C(=O)NCCc%11nc(cs%11)-c%12ncc(s%12)C(=O)NCCC[S+](C)C
InChI
1S/2C55H83N17O21S3.H2O4S/c2*1-20-33(69-46(72-44(20)58)25(12-31(57)76)64-13-24(56)45(59)82)50(86)71-35(41(26-14-61-19-66-26)91-54-43(39(80)37(78)28(16-73)90-54)92-53-40(81)42(93-55(60)88)38(79)29(17-74)89-53)51(87)67-22(3)36(77)21(2)47(83)70-34(23(4)75)49(85)63-10-8-32-68-27(18-94-32)52-65-15-30(95-52)48(84)62-9-7-11-96(5)6;1-5(2,3)4/h2*14-15,18-19,21-25,28-29,34-43,53-54,64,73-75,77-81H,7-13,16-17,56H2,1-6H3,(H13-,57,58,59,60,61,62,63,66,67,69,70,71,72,76,82,83,84,85,86,87,88);(H2,1,2,3,4)/t2*21-,22+,23+,24-,25-,28-,29+,34+,35+,36-,37+,38+,39-,40-,41-,42+,43-,53-,54-;/m00./s1
Klucz InChI
OOXTWFJZZAJGKA-CNLAFNBISA-N
Opis ogólny
Bleomycin Sulfate is an antineoplastic antibiotic isolated from Streptomyces verticillus.[1] It is recommended for use as a cell culture agent at 10-100 μg/mL.
Chemical structure: glycopeptide
Zastosowanie
Bleomycin Sulfate is an atineoplastic antibiotic isolated from Streptomyces verticillus. It is recommended for use as a cell culture agent at 10-100 μg/mL.
Bleomycin sulfate from Streptomyces verticillus has been used:
  • to study the impact of telomere shortening in lung fibrosis[2]
  • to induce lung injury and study its effect on CEACAM6 expression[3]
  • as a DNA-alkylating agent to induce lung injury
  • study its effect on CEACAM6 expression [4]
  • to cause lung injury
  • subsequent fibrosis in animals[5]
Działania biochem./fizjol.
Bleomycin sulfate binds to DNA, causes ssDNA scission at specific base sequences and inhibits DNA synthesis. This inhibitory action requires bleomycin to bind oxygen and a metal ion. It can also cleave RNA, to a lesser degree but more selectively. It acts as an inducer and regulator of apoptosis and inhibits tumor angiogenesis.
Cechy i korzyści
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Komponenty
This product is a mixture of glycopeptides antibiotics containing Bleomycin A2 (70%) and B2(30%). Bleomycins differ from each other in the terminal amine and show varying biological activity.
Przestroga
This product should be stored at 2-8°C.
Uwaga dotycząca przygotowania
The product is soluble in water in water at 20 mg/mL and is active for several days. A solution of 2 units/mL in 0.1 M neutral potassium phosphate should be used within 14 days. A solution is active for three months at 3 units/mL in normal saline.
Inne uwagi
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place, strongly hygroscopic
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Muta. 1B - Repr. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Expression of human carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 6 and alveolar progenitor cells in normal and injured lungs of transgenic mice
Lin S, et al.
Physiological Reports, 3(12), e12657-e12657 (2015)
Loss of CDKN2B promotes fibrosis via increased fibroblast differentiation rather than proliferation
Scruggs AM, et al.
American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology, 59(2), 200-214 (2018)
Telomere shortening activates TGF-betaSmads signaling in lungs and enhances both lipopolysaccharide and bleomycin-induced pulmonary fibrosis
Liu YY, et al.
Acta Pharmacologica Sinica, 39(11), 1735-1735 (2018)
Assembly of the Elongin A ubiquitin ligase is regulated by genotoxic and other stresses
Weems JC, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 290(24), 15030-15041 (2015)
Carcinogenicity of bleomycin sulfate and peplomycin sulfate after repeated subcutaneous application to rats
Habs M and Schmahl D
Oncology, 41(2), 114-119 (1984)
Produkty
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.