The activity of this product is not determined. The material is prepared as a 10 mg/mL solution. However, historical data indicates the activity of the Bleomycin used to prepare this product may range from 1.5 - 2.0 units per milligram.
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.76
2300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Gotowy roztwór bleomycyny, Cell culture tested, 10 mg/mL in H2O
Quality Segment
form
liquid
storage condition
protect from light
concentration
10 mg/mL in H2O
storage temp.
−20°C
General description
Bleomycyna (BLM) to antybiotyk glikopeptydowy składający się z 2 głównych izomerów, BLM A2 i B2, otrzymywanych ze Streptomyces verticillus. Głównym zastosowaniem klinicznym bleomycyny jest leczenie raka. Bleomycyna powoduje oksydacyjną degradację RNA wpływając na fazy cyklu komórkowego G2 i M. Mechanizm przeciwnowotworowy bleomycyny polega na chelatowaniu żelaza i generowaniu wolnych rodników tlenowych, co prowadzi do rozszczepienia DNA i ostatecznie do śmierci komórki. Hydrolaza bleomycyny, enzym odpowiedzialny za metabolizm bleomycyny, jest zwykle obecna na niskim poziomie w płucach. Dlatego leczenie bleomycyną może prowadzić do jej akumulacji w płucach i potencjalnie powodować uszkodzenie płuc w wyniku śmierci komórek płucnych. Uszkodzenie płuc następuje w wyniku nadprodukcji reaktywnych form tlenu, powodując toksyczność płucną prowadzącą do zwłóknienia. Zwłóknienie płuc wywołane przez bleomycynę można wykorzystać do badań przesiewowych środków przeciwzwłóknieniowych.
Bleomycyna ma kilka ważnych zastosowań:
Sugerowany zakres stężeń bleomycyny do selekcji komórek wynosi 10-100 μg/ml. W związku z tym zaleca się rozcieńczenie gotowego roztworu 1:100-1,000 w wybranej pożywce.
Bleomycyna ma kilka ważnych zastosowań:
- Bleomycyna była stosowana do wywoływania przewlekłej choroby płuc w modelach zwierzęcych w ramach badań mających na celu znalezienie terapii przeciwwłóknieniowej dla COVID-19 (SARS-CoV-2).
- Bleomycyna - indukowała zwłóknienie płuc w doświadczeniach in vivo przeprowadzonych na myszach przez podanie dawki 0,25-2 mg / kg.
- Bleomycyna służy jako środek selektywny dla bakterii Gram-ujemnych i Gram-dodatnich. Bleomycyna powoduje rozszczepienie DNA poprzez tworzenie kompleksu 1:1 z białkiem BLE. Oporność uzyskuje się poprzez kodowanie genu ble białka BLE ze Streptoalloteichus hindustanus, który zapobiega rozszczepianiu DNA.
- Bleomycyna może być stosowana do selekcji w różnych typach linii komórkowych.
Sugerowany zakres stężeń bleomycyny do selekcji komórek wynosi 10-100 μg/ml. W związku z tym zaleca się rozcieńczenie gotowego roztworu 1:100-1,000 w wybranej pożywce.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| concentration 10 mg/mL in H2O | concentration - | concentration 10 mg/mL in H2O | concentration 10 mg/mL in DMSO |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition - | storage condition protect from light |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Muta. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the specific activity (U/mg) of the belomycin?