Merck
B3402
Sigma-Aldrich
Ethyl 6-bromohexanoate
≥97% (GC)
Synonim(y):
6-Bromohexanoic acid ethyl ester, Ethyl 6-bromocapronate
About This Item
Wzór liniowy:
Br(CH2)5COOCH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.11
Beilstein:
1756051
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥97% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.458 (lit.)
tw
128-130 °C/16 mmHg (lit.)
gęstość
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)CCCCCBr
InChI
1S/C8H15BrO2/c1-2-11-8(10)6-4-3-5-7-9/h2-7H2,1H3
Klucz InChI
DXBULVYHTICWKT-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
136.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
58.3 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter