Kluczowe dokumenty
167118
Ethyl 4-bromobutyrate
95%
Synonim(y):
1-bromo-3-(karboetoksy)propan, 4-bromobutanian etylu, Bromek 3-(etoksykarbonylo)propylu, Ester etylowy kwasu 4-bromobutanowego, Ester etylowy kwasu 4-bromomasłowego, Ester etylowy kwasu γ-bromomasłowego, γ-bromomaślan etylu
Wybierz wielkość
272,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
272,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.456 (lit.)
bp
80-82 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.363 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ester
ciąg SMILES
CCOC(=O)CCCBr
InChI
1S/C6H11BrO2/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h2-5H2,1H3
Klucz InChI
XBPOBCXHALHJFP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?