AXYT200CL
Axygen® Maxymum Recovery® Universal Fit Pipet tip
size 200 μL, clear, pkg of 20x1000tips/cs
Synonim(y):
Końcówki do pipet, końcówki do pipet
Wybierz wielkość
3340,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3340,00 zł
Polecane produkty
Materiały
clear
sterylność
non-sterile
Właściwości
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc T-200-C-L
Corning
opakowanie
pkg of 20x1000tips/cs
rozmiar
200 μL
pojemność
200 μL
kolor
clear
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
- Tips fit a broad range of single and multi-channel pipettors
- Tips are made of polypropylene and are non-pyrogenic
- Tips are RNAse and DNAse-free
- Flexible walls and a series of internal sealing rings provides good fitting which requires less force to load and eject
- Low-risk of sample loss due to high fluid retention
- Low-risk of cross-contamination
- Higher accuracy and precision
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)