Kluczowe dokumenty
CLS430659
Corning® cryogenic vials, external thread
capacity 2.0 mL
Synonim(y):
kriofiole
Wybierz wielkość
500 EA
1920,00 zł
1920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 EA
1920,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121704
NACRES:
NB.13
1920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
cap (External threaded)
polypropylene (Threaded)
round bottom tube (self-standing)
opis
round bottom
sterylność
sterile; γ-irradiated (certified nonpyrogenic)
Właściwości
self-standing
opakowanie
pack of 50 ea
case of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 430659
Parametry
-196 °C min. temp.
metody
cryopreservation: suitable
pojemność
2.0 mL
kolor
natural
dopasowywanie
cap (External Thread)
Cechy i korzyści
  • Cryogenic vials are manufactured from polypropylene to withstand temperatures to −196 °C
  • Vials have an external threaded cap and silicone washer for a secure seal
  • Vials can be color-coded with inserts
  • All self-standing vials have a special base design allowing them to be locked into the cryogenic rack and tray, for single-handed manipulation
  • These vials include easy-to-read black graduations for precise volume measurement
  • Large marking spots to identify the sample and experimental parameters
  • Free of any detectable RNase/DNase
  • Sterilized by gamma radiation
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)