Kluczowe dokumenty
AXYT200CLRS
MAXYMum Recovery® pipette tips
racked, size 200 μL, clear, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Synonim(y):
Końcówki do pipet, końcówki do pipet
Wybierz wielkość
1 PKG
2380,00 zł
2380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
2380,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
2380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
clear
sterylność
sterile
Właściwości
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc T-200-C-L-R-S
Corning
opakowanie
pkg of 5x960tips/cs
rozmiar
200 μL
pojemność
200 μL
kolor
clear
Cechy i korzyści
Axygen® MAXYMum Recovery® pipette tips provide the following benefits:
  • Tips fit a broad range of single and multi-channel pipettors
  • Compatible with most of the well-known brands of pipettors
  • Tips are made of polypropylene and are non-pyrogenic
  • Tips are RNAse and DNAse free
  • Flexible walls and a series of internal sealing rings provides good fitting which requires less force to load and eject
  • Beveled
  • Low-risk of sample loss due to high fluid retention
  • Low-risk of cross-contamination
  • Higher accuracy and precision
Inne uwagi
Browse all pipette tips
Informacje prawne
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)