Kluczowe dokumenty
AXYTF20LRS
MAXYMum Recovery® pipette filter tips
for P-20, racked, size 20 μL, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Synonim(y):
Końcówki do pipet, końcówki do pipet
Wybierz wielkość
1 PKG
3080,00 zł
3080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
3080,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.02
3080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
clear
sterylność
sterile
Właściwości
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc TF-20-L-R-S
Corning
opakowanie
pkg of 5x960tips/cs
rozmiar
20 μL
pojemność
20 μL
Zastosowanie
Axygen® Filter Barrier tips are suitable for DNA amplification and microbiological applications where contamination is a major concern.
Cechy i korzyści
Axygen® Filter Barrier tips have the following features and benefits:
  • Tips create a physical barrier to prevent cross-contamination and block aerosols
  • The DNA inhibitors free-polyethylene filters are fit into the tips robotically to prevent nuclease contamination
  • Packed in sealed-bottom racks
  • Tips are RNAse and DNAse free
  • Non-pyrogenic
  • High accuracy, yield, and precision
  • Sample loss is reduced due to high fluid retention
Inne uwagi
Browse all pipette tips
Informacje prawne
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)