Kluczowe dokumenty
AXYMCT150LC
MAXYMum Recovery® microtubes
size 1.5 mL, pkg of 10x250tubes/cs
Synonim(y):
Rury regeneracyjne
Wybierz wielkość
1 PKG
1070,00 zł
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
1070,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.22
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
sterylność
non-sterile
Właściwości
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc MCT-150-L-C
Corning
opakowanie
pkg of 10x250tubes/cs
rozmiar
1.5 mL
kolor
clear
dopasowywanie
cap (push fit)
przydatność
suitable for (centrifugation)
typ wiązania
(ultra-low retention)
Opis ogólny
  • Axygen® MAXYMum Recovery® microtubes are manufactured using chemically resistant polypropylene.
  • Available with a snap cap that ensures an efficient seal for sample protection.
  • A piercing port in the center of the cap allows easy access to samples by syringes.
  • Free of RNase/DNase and nonpyrogenic.
  • Maximum G-force is 14,000 RCF
  • Maxymum Recovery surface enables ultra-low retention for optimum precision and accuracy and maximizes sample recovery.
Informacje prawne
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)