Kluczowe dokumenty
AXYT1000CL
MAXYMum Recovery® pipette tips
capacity 1000 μL, clear, pkg of 5x1000tips/cs
Synonim(y):
końcówki do pipet
Wybierz wielkość
1 PKG
853,00 zł
853,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
853,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
853,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
clear
sterylność
non-sterile
Właściwości
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc T-1000-C-L
Corning
opakowanie
pkg of 5x1000tips/cs
pojemność
1000 μL
1000 μL
kolor
clear
Inne uwagi
Browse all pipette tips
Informacje prawne
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)