EP0030125215
Eppendorf® Microtube 3810X
capacity 1.5 mL, PCR clean, colorless, pack of 1000 ea
Wybierz wielkość
212,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
212,00 zł
Polecane produkty
Materiały
cap (plug seal)
colorless
colorless cap
colorless tube
conical bottom
polypropylene cap
polypropylene tube
Właściwości
graduations: no
neck thread Push fit
opakowanie
pack of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030125215
pojemność
1.5 mL
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Pokrywa probówki jest łatwa do otwierania i zamykania, co zapewnia ergonomiczną obsługę
- Polipropylen zapewnia wysoką odporność na chemikalia, naprężenia mechaniczne i skrajne temperatury g-Safe®: Wyjątkowa stabilność wirowania do 30 000 x g zapobiega utracie próbki w wyniku pęknięcia probówki i zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo podczas pracy z niebezpiecznymi próbkami
- Wyprodukowane bez użycia środków poślizgowych, plastyfikatorów i biocydów - substancji, które, jak wykazano, przedostają się z plastikowych materiałów eksploatacyjnych do próbki i negatywnie wpływają na wyniki testów biologicznych.
- Podziałka umożliwiająca wizualną kontrolę pipetowanej objętości
- Szroniona pokrywa i powierzchnia boczna ułatwiająca etykietowanie
- Zapewniona funkcjonalność w temperaturach od -86 °C do 100 °C
- Możliwość autoklawowania po otwarciu (121 °C, 20 min)
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)