Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
AV40572
Sigma-Aldrich
Anti-SFPQ antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
78 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, human, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SFPQ(6421)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human SFPQ
Działania biochem./fizjol.
SFPQ is DNA- and RNA binding protein. It is essential pre-mRNA splicing factor required early in spliceosome formation and for splicing catalytic step II, probably as an heteromer with NONO. It binds to pre-mRNA in spliceosome C complex, and specifically binds to intronic polypyrimidine tracts. It interacts with U5 snRNA. It may be involved in a pre-mRNA coupled splicing and polyadenylation process as component of a snRNP-free complex with SNRPA/U1A. SFPQ may be involved in homologous DNA pairing. SFPQ is involved in transcriptional regulation. It binds the DNA sequence 5′-CTGAGTC-3′ in the insulin-like growth factor response element (IGFRE) and inhibits IGF-I-stimulated transcriptional activity.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: VPGPGPGPKQGPGPGGPKGGKMPGGPKPGGGPGLSTPGGHPKPPHRGGGE
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3