Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H22F3N7O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
521.49
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C2=C(C3=CC(C4=CC=C(N=C4)OC)=CC=C3N1)N(N=N2)C5=CC=C(C(C(F)(F)F)=C5)N6CCNCC6
Biochem/physiol Actions
CQ211 is a cell penetrant, selective and highly potent RIOK2 (Right open reading frame kinase 2) inhibitor. CQ211 potently inhibits proliferation of multiple cancer cell lines including MKN-1 and HT-29 cells. It inhibits tumor progression in MKN-1 xenograft model after intraperitoneal administration.
Cell penetrant, selective and highly potent RIOK2 (Right open reading frame kinase 2) inhibitor
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form powder | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - |
| color white to beige | color - | color white to beige | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?