Merck
764930
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) 4-cyano-4-(phenylcarbonothioylthio)pentanoate
average Mn 10,000
Synonim(y):
PEG CTA, PEG RAFT
Wybierz wielkość
1 G
825,00 zł
825,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
825,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C13H12NOS2(OCH2CH2)nOCH3
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
825,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
PEG average Mn 10,000 kDa; n~220
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 10,000
mp
58-62 °C
PDI
≤1.1
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Need help choosing the correct RAFT Agent? Please consult the RAFT Agent to Monomer compatibility table.
Zastosowanie
RAFT agent for controlled radical polymerization; especially suited for the polymerization of styrene; acrylate; and acrylamide monomers to make lithographically and biologically important PEG-block copolymers. Chain Transfer Agent (CTA)
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Massimo Benaglia et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(20), 6914-6915 (2009-05-01)
The polymerization of most monomers that are polymerizable by radical polymerization can be controlled by the reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) process. However, it is usually required that the RAFT agent be selected according to the types of monomer being
Produkty
Reversible addition–fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization is rapidly moving to the forefront in construction of drug and gene delivery vehicles.
Polimeryzacja z odwracalną addycją i fragmentacją łańcucha (RAFT) szybko wysuwa się na pierwszy plan w konstrukcji nośników leków i genów.
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.