Merck
A8851
Sigma-Aldrich
Apicidin
≥98% (HPLC), from microbial
Synonim(y):
Cyclo[(2S)-2-amino-8-oxodecanoyl-1-methoxy-L-tryptophyl-L-isoleucyl-(2R)-2-piperidinexcarbonyl]
Wybierz wielkość
1 MG
538,00 zł
5 MG
1309,00 zł
538,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
538,00 zł
5 MG
1309,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H49N5O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
623.78
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
538,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
microbial
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
rozpuszczalność
DMSO: ~1 mg/mL
spektrum działania antybiotyku
parasites
Tryb działania
enzyme | inhibits
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@]12CCCCN1C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc3cn(OC)c4ccccc34)NC(=O)[C@H](CCCCCC(=O)CC)NC2=O)C(C)CC
InChI
1S/C34H49N5O6/c1-5-22(3)30-34(44)38-19-13-12-18-29(38)33(43)35-26(16-9-7-8-14-24(40)6-2)31(41)36-27(32(42)37-30)20-23-21-39(45-4)28-17-11-10-15-25(23)28/h10-11,15,17,21-22,26-27,29-30H,5-9,12-14,16,18-20H2,1-4H3,(H,35,43)(H,36,41)(H,37,42)/t22?,26-,27-,29+,30?/m0/s1
Klucz InChI
JWOGUUIOCYMBPV-PYAAAQPJSA-N
Opis ogólny
Apicydyna jest cyklicznym tetrapeptydowym metabolitem grzybów.[1][2]
Zastosowanie
Apicydyna została wykorzystana jako inhibitor deacetylazy histonowej 2 (HDAC2) w celu zbadania jej wpływu na ekspresję mRNA 5-lipooksygenazy (5-LO) w liniach komórkowych Mono Mac6.[3] Została również wykorzystana do badania wpływu stymulacji receptora toll-podobnego 8 (TLR-8) i modyfikacji histonów na ekspresję członka rodziny białka aktywatora 1 [AP-1] (Fra-2) i tkankowego inhibitora metaloproteinaz 1 (TIMP-1) w monocytach.[4]
Działania biochem./fizjol.
Apicidin jest silnym inhibitorem deacetylazy histonowej (HDAC). W szczególności hamuje deacetylazę histonową 1 i 3 (HDAC1 i HDAC3).[5] Apicidin wykazuje aktywność przeciwpierwotniakową przeciwko metabolitowi apikompleksu wytwarzanemu przez pasożyty.[1] Posiada również aktywność antyproliferacyjną przeciwko kilku liniom komórek nowotworowych. Apicidin wykazuje aktywność przeciwnowotworową przeciwko ludzkiej ostrej białaczce promielocytowej.[5]
Potent (nM) cell permeable inhibitor of histone deacetylase.
Cechy i korzyści
Ten związek jest wyróżnionym produktem do badań nad regulacją genów. Kliknij tutaj, aby odkryć więcej wyróżnionych produktów do regulacji genów. Dowiedz się więcej o bioaktywnych małych cząsteczkach dla innych obszarów badań na stronie sigma.com/discover-bsm.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Kwon, S.H., et al.
The Journal of Biological Chemistry, 18, 2073-2073 (2002)
J S Kim et al.
Biochemical and biophysical research communications, 281(4), 866-871 (2001-03-10)
Apicidin [cyclo(N-O-methyl-L-tryptophanyl-L-isoleucinyl-D-pipecolinyl-l-2-amino-8-oxodecanoyl)], a novel histone deacetylase inhibitor, has been identified as an antiprotozoal and antiproliferative agent. In this study, we show apicidin induces transcriptional activation of p21(WAF1/CIP1) (p21) in human prostate carcinoma cells. Apicidin induces expression of p21 protein and
Beatrix Meltzer et al.
Virology, 518, 241-252 (2018-03-20)
In HIV infected macrophages, a large population of viral genomes persists as the unintegrated form (uDNA) that is transcriptionally active. However, how this transcriptional activity is controlled remains unclear. In this report, we investigated whether Tat, the viral transactivator of
J W Han et al.
Cancer research, 60(21), 6068-6074 (2000-11-21)
Apicidin [cyclo(N-O-methyl-L-tryptophanyl-L-isoleucinyl-D-pipecolinyl -L-2-amino-8-oxodecanoyl)] is a fungal metabolite shown to exhibit antiparasitic activity by the inhibition of histone deacetylase (HDAC). In this study, we evaluated apicidin as a potential antiproliferative agent. Apicidin showed a broad spectrum of antiproliferative activity against various
Marzena Ciechomska et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 68(6), 1493-1504 (2016-01-28)
To investigate whether epigenetic changes can modulate monocytes to produce tissue inhibitor of metalloproteinases 1 (TIMP-1) via Fra-2 (an activator protein 1 [AP-1] family member), a novel downstream mediator that promotes fibrogenesis. AP-1 transcription factors and TIMP-1 expression were measured
Produkty
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.