Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 200 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2900,00 zł 2465,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2465,00 zł
Cena katalogowa2900,00 złZaoszczędź 15%biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
primary antibodies
clone
DX 54.10, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~175 kDa
species reactivity
human, mouse
concentration
~1.5 mg/mL
Powiązane kategorie
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| Gene Information human ... TP53BP2(7159) | Gene Information human ... TP53(7157) | Gene Information human ... TP53BP2(7159) | Gene Information human ... PPP1R13L(10848) |
| clone DX 54.10, monoclonal | clone DO-7, monoclonal | clone 1A10, monoclonal | clone LXO49.3, monoclonal |
| antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| species reactivity human, mouse | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity mouse, human |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A4480-200UL | 04061837864582 |