Kluczowe dokumenty
A3105
2-Amino-N-quinolin-8-yl-benzenesulfonamide
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
QBS
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
rozpuszczalność
DMSO: soluble 22 mg/mL
H2O: insoluble
ciąg SMILES
Nc1ccccc1S(=O)(=O)Nc2cccc3cccnc23
InChI
1S/C15H13N3O2S/c16-12-7-1-2-9-14(12)21(19,20)18-13-8-3-5-11-6-4-10-17-15(11)13/h1-10,18H,16H2
Klucz InChI
NIOOKXAMJQVDGB-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)