Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human aorta (thoracic and abdominal)
Morphology:
( endothelial)
Relevant disease(s):
hypertension; cardiovascular diseases
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human aorta (thoracic and abdominal)
packaging
pkg of 500,000 cells
morphology
( endothelial)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
hypertension; cardiovascular diseases
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Application
Pierwotne ludzkie komórki śródbłonka aorty (HAoEC) są izolowane z ludzkiej aorty wstępującej (piersiowej) i zstępującej (brzusznej) i są dostarczane w formacie proliferacyjnym. Są one przydatne do badania chorób naczyniowych, takich jak zakrzepica, miażdżyca i nadciśnienie, a także do testowania kompatybilności stent-graftów.
Biochem/physiol Actions
Aorta
Preparation Note
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Analysis Note
Rigid quality control tests are performed for each lot of Endothelial Cells from large vessels. They are tested for cell morphology, adherence rate, and cell viability. Flow cytometric analyses for cell-type specific markers, e.g. von Willebrand Factor (vWF) and CD31, as well as Dil-Ac-LDL uptake assays are also carried out for each lot. Growth performance is tested through multiple passages up to 15 population doublings (PD) under culture conditions without antibiotics and antimycotics. In addition, all cells have been tested for the absence of HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1, HTLV-2 and microbial contaminants (fungi, bacteria, and mycoplasma).
Other Notes
Zalecana gęstość namnażania: 5000 - 10000 komórek na cm2Pasaż po rozmrożeniu: P2 Testowane markery: dodatni czynnik von Willebranda (vWF), dodatni CD31, dodatni wychwyt Dil-Ac-LDL Gwarantowane podwojenie populacji: >15
Recommended Primary Cell Culture Media:Link
Disclaimer
Chociaż testy na obecność wirusów HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 i HTLV-2 dały wynik ujemny, komórki - podobnie jak wszystkie produkty pochodzenia ludzkiego - należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Żadna procedura testowa nie może całkowicie zagwarantować braku czynników zakaźnych.
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ludzkie komórki śródbłonka aorty (HAoEC)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?