Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 918,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7NNaO4P · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.09 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
918,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
impurities
≤30% water
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1=CC=C(OP(O)(O[Na])=O)C=C1
InChI
1S/C6H8NO4P.Na.H2O/c7-5-1-3-6(4-2-5)11-12(8,9)10;;/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
XWJZNVNMMLRLJR-UHFFFAOYSA-M
Application
4-Aminophenyl phosphate monosodium salt hydrate may be used as a reagent for the sensitive detection and estimation of tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) in undiluted serum developed via the process of electrochemical enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for electrochemical analysis, ≥98.0% (TLC) | description ≥98% (titration), powder | description meets USP testing specifications, anhydrous | description - |
| assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥98% (titration) | assay 98.0-103.0% (T) | assay ≥98% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| impurities ≤30% water | impurities - | impurities - | impurities - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?