Przejdź do
A1420
Ames′ Medium
With L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 x 1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
415,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
41161501
415,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
glucose: 1.081 g/L (Dextro)
NaHCO3: no
L-glutamine: 0.073 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Ames′ Medium has been formulated to support retinal tissue in relatively short-term culture. It is suitable for maintaining central nervous system tissue in vitro.
Application
Ames′ Medium has been used to maintain rat/mice/macaque monkey eye for the isolation of retina.[1][2][3]
Preparation Note
Formulated to contain 8.8 grams of powder per liter of medium.
Supplement with 1.9 g/L sodium bicarbonate.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M8403W0397M4892
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
powder
form
liquid
form
liquid
form
powder
components
glucose: 1.081 g/L (Dextro)
NaHCO3: no
L-glutamine: 0.073 g/L
components
L-glutamine: no
NaHCO3: 2.2 g/L
glucose: 3.0 g/L
phenol red: 0.011 g/L
components
NaHCO3: 2.2 g/L
phenol red: no
glucose: 2.0 g/L (Dextro)
sodium pyruvate: 0.025 g/L
L-glutamine: 0.292 g/L
components
phenol red: 0.011 g/L
L-glutamine: 0.21915 g/L
glucose: 3.0 g/L (Dextro)
NaHCO3: no
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
500
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
500
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)