1.46690
Minimal Glucose Agar Settle Plate
90 mm settle plates are designed for AMES test to examine chemical components for toxic/cancerogenic properties.
Synonim(y):
Ames Agar
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
sterylność
sterile
Postać
plate
Właściwości
ready-to-use
opakowanie
pkg of (90 mm settle plates with 20 ml filling volume (120 plates per box))
metody
microbiological culture: suitable
pH
7 ( in H2O)
Zastosowanie
bioburden testing
industrial qc
life science and biopharma
microbiology
pharmaceutical
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1