P8804
Phospholipase C, Phosphatidylinositol-specific from Bacillus cereus
buffered aqueous glycerol solution, ≥1,000 units/mg protein (Lowry)
Synonim(y):
1-Phosphatidyl-D-myo-inositol inositol phosphohydrolase, cyclic-phosphate forming, PI-PLC
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Bacillus sp. (Bacillus cereus)
Poziom jakości
Postać
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
≥1,000 units/mg protein (Lowry)
masa cząsteczkowa
28 kDa
obecność zanieczyszczeń
Phopholipase C (lecithinase) ≤1 units/mg protein
Sphingomyelinase ≤40 units/mg protein
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
Bacillus cereus E33L ... BCZK3513(3026815)
Opis ogólny
Zastosowanie
- in the hydrolysis of substrates p-nitrophenylphosphorylcholine (p-NPPC) and p-nitrophenylphosphorylphosphate (p-NPP)
- to cleave glycosylphosphatidylinositol (GPI) anchor of lynx1 protein and its detachment from plasma membrane
- to cleave immunolabeled HeLa cells
Działania biochem./fizjol.
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
inhibitor
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
GPI Anchored Glycoproteins
Glikoproteiny zakotwiczone w GPI