Przejdź do
CS0011
Zestaw do oznaczania aktywności fosfolipazy C (PLC)
Sufficient for 100 colorimetric tests
Synonim(y):
Test fosfolipazy C
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2170,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
2170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Fosfolipaza C specyficzna dla fosfatydylocholiny (PC-PLC) jest jednym z ważnych członków rodziny fosfolipaz, który jest zdolny do specyficznej hydrolizy trzeciego łącznika fosforanowego cząsteczek glicerofosfolipidów, uwalniając fosfocholinę i diacyloglicerole (DAG).
PC-PLC pełni szeroki zakres funkcji biologicznych i jest zaangażowana w różne szlaki sygnalizacji komórkowej, w tym apoptozę, proliferację, różnicowanie, ruchliwość, ekspresję genów i przerzuty. Ponadto wykazano, że PC-PLC odgrywa kluczową rolę w rozwoju miażdżycy, co czyni PC-PLC interesującym celem dla rozwoju leków sercowo-naczyniowych. Dlatego pożądane jest zidentyfikowanie nowych inhibitorów PC-PLC i przeanalizowanie ich wpływu na PC-PLC.
Phospholipase C (PLC) Activity Assay Kit zapewnia prostą, szybką i czułą procedurę pomiaru aktywności PLC w różnych typach próbek. Zestaw może wykrywać aktywność PLC już od 0,03 mU/basenik. Zestaw może wykrywać aktywność PC-PLC oczyszczonych enzymów i aktywność PC-PLC w ekstraktach komórkowych. Zestaw może być stosowany w badaniach przesiewowych inhibitorów PC-PLC.
p-Nitrofenylofosforylocholina jest substratem chromogennym, który jest stosowany w tym zestawie do pomiaru aktywności PLC. Hydroliza p-nitrofenylofosforylocholiny przez PLC powoduje uwolnienie p-nitrofenolu, który można zmierzyć przy 405 nm przy pH 7,2-7,5. Sygnał kolorymetryczny jest proporcjonalny do aktywności PLC.
Kalkulator pomocniczy (kliknij tutaj, aby pobrać plik excel kalkulatora): Obliczy potrzebne odczynniki zgodnie z potrzebami eksperymentalnymi.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAK137ECM610ECM600
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Can this kit be used to detect the phospholipase activity of certain microorganisms?
    1 answer
    1. This kit has only been evaluated with PC-PLC from mammalian sources.
      Helpful?
  2. Can this kit be used to measure PLC activity in human whole blood?
    1 answer
    1. This kit is tested using cell lysates. It has not been tested on whole blood, however the dark color of whole blood would very likely mask results. It may be suitable for use with serum or plasma. The minimum limit of detection is 0.03 mU. It would be up to the end user to determine suitability.