Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 996,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3960,00 zł 2772,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H4Cl6O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
448.90
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2312135
996,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
crystals
mp
187-193 °C
suitability
suitable for chemiluminescence
SMILES string
Clc1cc(Cl)c(OC(=O)C(=O)Oc2c(Cl)cc(Cl)cc2Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C14H4Cl6O4/c15-5-1-7(17)11(8(18)2-5)23-13(21)14(22)24-12-9(19)3-6(16)4-10(12)20/h1-4H
InChI key
GEVPIWPYWJZSPR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Chemiluminescence: Emission: 430 nm (reaction of TCPO with 9,10-Diphenylanthracene and H2O2)
Other Notes
Widely used reagent for the generation of chemiluminescence with H2O2. Used for the determination of fluorescent compounds; Used in the determination of H2O2 with a fluorophore[1]
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form crystals | form powder | form solid | form crystals |
| product line BioReagent | product line - | product line EMSURE® | product line - |
| suitability suitable for chemiluminescence | suitability - | suitability - | suitability - |
| mp 187-193 °C | mp 65-68 °C | mp 250-270 °C (decomposition) | mp - |
| assay ≥99.0% (AT) | assay ≥97.0% (GC) | assay ≥99.8% (manganometric) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?