Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 171,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 922,00 zł |
Informacje o tej pozycji
171,00 zł
vapor pressure
0.035 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
powder
potency
887 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
244-246 °C/1013 hPa
mp
65-68 °C
transition temp
flash point 99 °C
solubility
0.8 g/L
density
1.675 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Clc1c(c(cc(c1)Cl)Cl)O
InChI
1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H
InChI key
LINPIYWFGCPVIE-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 65 °C
Melting range (upper value): ≤ 68 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥99.0% (AT) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| solubility 0.8 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| form powder | form powder | form crystals | form crystals |
| density 1.675 g/cm3 at 25 °C | density 1.40 g/cm3 at 25 °C | density - | density - |
| mp 65-68 °C | mp 57-60 °C | mp 40-43 °C | mp 187-193 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,4,6-Trichlorophenol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
210.2 °F - closed cup
flash_point_c
99 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8184691000 | 04022536436913 |
| 8184690100 | 04022536436906 |