Kluczowe dokumenty
325376
Bis(2,4-dinitrophenyl) oxalate
98%
Synonim(y):
2,4-Dinitrophenyl oxalate, DNPO, Oxalic acid bis(2,4-dinitrophenyl) ester
Wybierz wielkość
552,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
552,00 zł
Polecane produkty
Próba
98%
mp
189-190 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)C(=O)Oc2ccc(cc2[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H6N4O12/c19-13(29-11-3-1-7(15(21)22)5-9(11)17(25)26)14(20)30-12-4-2-8(16(23)24)6-10(12)18(27)28/h1-6H
Klucz InChI
CBZOGAWUNMFXFQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)